Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 15284698 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
9.5
Betydande
Intermediär
Liten
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15284698
Brand: Ansell™ 93300100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överensstämmer med ASTM D 3577, typ II. Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar är idealiska för användning i elektronik- och halvledartillverkning och laboratorietester.
  • Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril
  • Ger bäraren en hög nivå av komfort och ökat skydd i underarmen (längre manschett)
  • Tillverkad av nitril, ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar
  • Tillverkad utan naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med tillförsikt av latexkänsliga (typ l) bärare
  • Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrumsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, typ II
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
Manschettmaterial Nitril
Accelerator gratis No
AQL 1.5
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Specific
Latexfri Ja
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Handskar
Storlek X-large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Texturerade fingertoppar
För användning med (applikation) För blandning av vätskor, filtreringsprocesser, vacciner injicerbara operationer etc.
Kvantitet 240 par
Motståndskraftig mot Stänk och hög punkteringsmotstånd
Serie 93-300