Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar
Produktkod. 15294698 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
9.5
Betydande
Intermediär
Liten
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15294698
Brand: Ansell™ 93300_9.510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överensstämmer med ASTM D 3577, typ II. Ansell™ TouchNTuff™ 93-300-serien gröna nitrilhandskar är idealiska för användning i elektronik- och halvledartillverkning och laboratorietester.
  • Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove
  • Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Manufactured from nitrile, offering three times the puncture resistance of standard latex gloves
  • Made without natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type l) wearers
  • Suitable for ISO Class 5 or higher clean room environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitrile
Certifikat och efterlevnad Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
Manschettmaterial Nitrile
Accelerator gratis No
AQL 1.5
Beläggningsmaterial Nitrile
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Storlek 10
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Textured fingertips
För användning med (applikation) For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc.
Kvantitet 1000 Pairs
Motståndskraftig mot Splash and high puncture resistance
Serie 93-300