Läs mer
Descripción
- Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril
- Ger bäraren en hög nivå av komfort och ökat skydd i underarmen (längre manschett)
- Tillverkad av nitril, ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar
- Tillverkad utan naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med tillförsikt av latexkänsliga (typ l) bärare
- Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrumsmiljöer
Especificaciones
Especificaciones
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | Standarder KATEGORI III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, typ II |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grön |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?