Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-700-serien gröna nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 13459028 Handla allt Ansell Produkter
Produktkod. 13459028 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93700080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10037.50 SEK
    7326.73 SEK / 200 par
    Save 2710.77 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril. Dessa handskar är tillverkade av nitril och erbjuder tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar.
  • Ger bäraren hög komfort och ökat skydd i underarmen med längre manschett.
  • Fri från naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med förtroende av latexkänsliga (typ I) bärare.
  • 93-700: Varje handske efterrengörs, packas i ett par och steriliseras.