Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-700-serien gröna nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 13449028 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 13449028
Brand: Ansell 93700090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril. Dessa handskar är tillverkade av nitril och erbjuder tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar.
  • Ger bäraren hög komfort och ökat skydd i underarmen med längre manschett.
  • Fri från naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med förtroende av latexkänsliga (typ I) bärare.
  • 93-700: Varje handske efterrengörs, packas i ett par och steriliseras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 1.5
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 9
Sterilitet Sterile
Tjocklek (metrisk) 0.135 mm
För användning med (applikation) För blandning av vätskor, filtreringsprocesser, vacciner injicerbara operationer etc.
Modell 937009
Kvantitet 200/Pk.
Motståndskraftig mot Stänk och hög punkteringsmotstånd
Serie 93-700
Längd (engelska) 12
Längd (metrisk) 300