Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 93-700-serien gröna nitrilhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-8005374 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 13429028
Brand: Ansell 93700100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger det högsta skyddet för ett brett spektrum av kemikalier än någon annan engångshandske i nitril. Dessa handskar är tillverkade av nitril och erbjuder tre gånger så hög punkteringsmotstånd som vanliga latexhandskar.
  • Ger bäraren hög komfort och ökat skydd i underarmen med längre manschett.
  • Fri från naturliga gummilatexproteiner, kan handsken bäras med förtroende av latexkänsliga (typ I) bärare.
  • 93-700: Varje handske efterrengörs, packas i ett par och steriliseras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 1.5
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 10
Sterilitet Sterile
Tjocklek (metrisk) 0.135 mm
För användning med (applikation) För blandning av vätskor, filtreringsprocesser, vacciner injicerbara operationer etc.
Modell 9370010
Kvantitet 200/Pk.
Motståndskraftig mot Stänk och hög punkteringsmotstånd
Serie 93-700
Längd (engelska) 12
Längd (metrisk) 300