Läs mer
Ansell TouchNTuff 93-700 Steril engångshandske i renrumsnitril - storlek 6
Produktkod. 17933456 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Produkttyp:
Renrumshandskar
Produktkod. Produkttyp
17933456 Renrumshandskar
1 options
Produktkod. 17933456 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93700060
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Proprietär nitrilformulering, hållbarhet och kemiskt stänkskydd. Gammasterilisering, sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10-6. Silikon - fritt säkerställt produktskydd.
  • Ökat skydd och hållbarhet: TouchNTuff™ 93-700 renrumshandskar unik nitrilformulering säkerställer komfort, hållbarhet och skydd mot kemikaliestänk
  • Sterilitetssäkring: Dessa skyddshandskar är steriliserade med gammastrålning, vilket säkerställer en sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10-6
  • Garanterad produktintegritet: Dessutom är de silikonfria, vilket minskar risken för överföring av föroreningar som kan äventyra produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D6978, Kategori III, CE 0493, EN 455 Del 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Matkontakt godkänd, livsmedelstyp: Gummi, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Ja, i enlighet med ASTM D6978 (Inte listad i US FDA 510k)
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 5,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm