Läs mer
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Kemikalieresistenta engångshandskar
Produktkod. 31810770 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31810770 10
31810767 7
31810768 8
31810769 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31810770 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93800100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En engångshandske designad för att ge kortsiktigt skydd mot vanliga lösningsmedel som aceton.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Förbättrat kemikalieskydd: Resistent mot aceton i minst 15 minuter
  • Höga standarder: EN ISO 374-1 Typ A-certifierad för högt försvar
  • Innovativ flerskiktsdesign: Microchem Kemisk barriärteknik för överlägset skydd
Beskrivning
  • TouchNTuff 93-800: Engångshandskar som ger kortvarig resistens mot lösningsmedel som aceton.
  • Förbättrat skydd mot kemiska stänk: Uppfyller EN ISO 374-1 Typ A, som hävdar skydd mot 8 kemikalier (JKLOAPST)
  • Innovativ flerskiktsdesign (med NRL utan direkt kontakt med huden): MICROCHEM™ Kemisk barriärteknologi för att motstå de starkaste kemikalierna och eliminera behovet av flera handskar
  • Förbättrade mekaniska egenskaper: Certifierad EN388 2110A, uppfyller nivå 2 slitning, nivå 1 riv- och bladskärning samt nivå A ISO skärmotstånd
  • Högsynlig färg: Livfull orange färg förbättrar synligheten och upptäckten av främmande föremål (FOD)
  • Förbättrad passform, känsla och flexibilitet: Flexibel formulering och design jämfört med återanvändbara handskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A
Klorerad Nej
Användningsområden Lab
Färg Orange
Finger Thickness (English) 22,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.58 mm
Latexfri Nej
Material Nitril
Palm Thickness (English) 17,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.45 mm
Produkttyp Kemiska och vätskeskyddshandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 17,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.45 mm
EN388 Standard 2110A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOAPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED virusskydd
Handske manschettstil Förlängd, pärlprydd
Greppdesign Rough
Foder Olinjerat
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Längd (engelska) 11,2 tum
Längd (metrisk) 285 mm