Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ Engångshandskar av blå nitril
Produktkod. 11776803 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11776803 8 Paket med 100
11726843 10 Paket med 100
11766803 7 -
11786803 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11776803 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 92670080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    186.11 SEK / Paket med 100
    Save 145.89 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innovativ nitrilblandning erbjuder enastående kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet. Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar av blå nitril är lättare och svalare, men ändå säkrare och mer hållbara.
  • Tre gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångshandskar
  • 100 % nitril; inga vaxer, silikon eller mjukgörare
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
  • Strukturerad finish på fingertopparna
  • Förbättrat grepp
  • Rullad manschett
  • Ger extra skydd vid handleden och säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrete 09/11/04, europeisk förordning 1935/2004, tysk rekommendation för livsmedelsråvaror.
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 0,0051 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 8
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.13 mm
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 92-670_8
Serie 92-670
Längd (metrisk) 240 mm