Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ Engångshandskar av grönt nitril förlängd manschett
Produktkod. 11746733 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11746733 6.5, 7 Paket med 100
11756733 7.5, 8 Paket med 100
12465110 8.5, 9 Paket med 100
11776733 9.5, 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11746733 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 92605070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger upp till fyra gånger motståndskraften mot punktering av jämförbara handskar av naturlatex och tre gånger motståndskraften mot liknande neoprenhandskar. Tål en större mängd industriella kemikalier under längre perioder än någon annan engångshandskar av nitril.
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
  • Lätt att ta på och starkt grepp i våta eller torra förhållanden med en unik Thin Nitrile Technology-formulering
  • Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering PPE Kategori III
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Touch N Tuff Handskar
Storlek 6.5, 7
Sterilitet Icke-steril
Stil Pärlklädd manschett
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 100 pack
Längd (metrisk) 300 mm