Läs mer
Beschreibung
- Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
- Lätt att ta på och starkt grepp i våta eller torra förhållanden med en unik Thin Nitrile Technology-formulering
- Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Kategori III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europeisk förordning 1935/2004, tysk rekommendation för livsmedelsråvaror |
| Klassificering | PPE Kategori III |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Beläggningsmaterial | Polymer |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 0,0063 tum |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?