Läs mer
Ansell™ TouchNTuff™ Engångshandskar av grönt nitril förlängd manschett
Produktkod. p-8000024 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11746733
Brand: Ansell™ 92605070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger upp till fyra gånger motståndskraften mot punktering av jämförbara handskar av naturlatex och tre gånger motståndskraften mot liknande neoprenhandskar. Tål en större mängd industriella kemikalier under längre perioder än någon annan engångshandskar av nitril.
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
  • Lätt att ta på och starkt grepp i våta eller torra förhållanden med en unik Thin Nitrile Technology-formulering
  • Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering PPE Kategori III
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Touch N Tuff Handskar
Storlek 6.5, 7
Sterilitet Non-sterile
Stil Pärlmanschett
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 100 pack
Längd (metrisk) 300 mm