Läs mer
Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar, pulverfria blå nitril
Produktkod. 11853540 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
Betydande
Intermediär
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11853540 Betydande Paket med 100
11843540 Intermediär Paket med 100
11833540 Liten Paket med 100
11863540 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11853540 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 92665090
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en innovativ nitrilförening som erbjuder enastående kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet. Tre gånger så hög punkteringsmotstånd som latex eller PVC engångsprodukter. Lättare och svalare, men ändå säkrare och mer hållbart.
  • Tre gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångshandskar
  • 100 % nitril; inga vaxer, silikon eller mjukgörare
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
  • Strukturerad finish på fingertopparna
  • Förbättrat grepp
  • Rullad manschett
  • Ger extra skydd vid handleden och säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kategori III, EN374
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 0,0055 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.14 mm
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
För användning med (applikation) Idealiska applikationer kemisk industri, elektronik, räddningstjänst, laboratorieanalys, komplicerad hantering av delar
Kvantitet 100 Pk.
Serie 92-665
Längd (metrisk) 300 mm