Läs mer
Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar, pulverfria blå nitril
Produktkod. 11863540 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
Betydande
Intermediär
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11863540
Brand: Ansell 92665100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en innovativ nitrilförening som erbjuder enastående kemiska och mekaniska egenskaper, komfort och fingerfärdighet. Tre gånger så hög punkteringsmotstånd som latex eller PVC engångsprodukter. Lättare och svalare, men ändå säkrare och mer hållbart.
  • Tre gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller PVC-engångshandskar
  • 100 % nitril; inga vaxer, silikon eller mjukgörare
  • Pulverfri
  • Ingen risk att förorena maten med majsstärkelse som används för att pudra handskar
  • Strukturerad finish på fingertopparna
  • Förbättrat grepp
  • Rullad manschett
  • Ger extra skydd vid handleden och säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 0.0055 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.0043 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek 10
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 0.0043 in.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
För användning med (applikation) For Laboratory work chemical industry, emergency services, electronics and other intricate, assembly work.
Handske manschettstil Rolled
Kvantitet 100 Pack
Längd (metrisk) 300 mm