Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor för Agilent GCs
Produktkod. 10545603
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
Kvantitet:
1/Pk.
25/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet unitSize
10545603 10 μl 6/Pk. Paket med 6
12937556 50 μl 1/Pk. Varje
10654643 10 μl 25/Pk. Paket med 25
12706897 10 μl 6/Pk. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10545603 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 002827
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Noggranna och reproducerbara injektioner. Dual gauge nål med konspets. Finns med eller utan Gas Tight kolv.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Agilent instrument
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (kolv)
Nålmätare 23 och 26 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63/0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Gastät GC Autosampler spruta
Modell 10F-AG-GT-0,63/0,47C
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Fast