Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor för Agilent GCs
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Agilent instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (fat) |
| Nålmätare | 23 till 26 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63/0.47 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto