Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor för Agilent GCs
Produktkod. p-8000274
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12937556
Brand: Trajan™ 004668
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Noggranna och reproducerbara injektioner. Dual gauge nål med konspets. Finns med eller utan Gas Tight kolv.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Agilent instrument
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (kolv)
Nålmätare 23 till 26 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63/0.47 mm
Produkttyp Gastät GC Autosampler spruta
Modell 50F-HP-GT-0.63/47
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Anslutningstyp Fast