Läs mer
Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar i pulverform i grönt nitril
Produktkod. 11702234 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11702234 Intermediär Paket med 100
11716843 Betydande -
11706843 Liten -
11706584 X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11702234 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 92500080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.20 SEK
    267.34 SEK / Paket med 100
    Save 152.86 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål en större mängd industriella kemikalier under längre perioder än någon annan engångshandskar av nitril. Ger upp till fyra gånger motståndskraften mot punktering av jämförbara handskar av naturlatex och tre gånger motståndskraften mot liknande neoprenhandskar.
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
  • Primära hudirritationsstudier och Insult Patch-tester har inte heller visat några tecken på risk för irritation eller allergisk kontaktdermatit.
  • Unik Thin Nitrile Technology-formulering ger enkel påtagning och starkt grepp i våta eller torra förhållanden.
  • Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
  • Ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som naturlatex- och vinylhandskar
  • Exceptionellt mjuk känsla
  • Rullad manschett, 0,12 mm tjock i handflatan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kategori III, EN374, TouchNTuff™ är antistaticitetstestad (EN 1149-1 & 1149-3) och uppfyller kraven definierade i EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europeisk förordning 1935/2004
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 0,0055 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulveriserad
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,0055 tum
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
För användning med (applikation) Idealiska applikationer kemikaliehantering, lätta monteringsuppgifter, läkemedel, lätt underhåll, laboratorieanalys, färg- och sprayverkstäder, syrabeständighet, filtreringsprocesser
Kvantitet 100 Pk.
Serie 92-500
Draghållfasthet 14 MPa
Längd (metrisk) 240 mm