Läs mer
Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar i pulverform i grönt nitril
Produktkod. 11706584 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11706584
Brand: Ansell 92500100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål en större mängd industriella kemikalier under längre perioder än någon annan engångshandskar av nitril. Ger upp till fyra gånger motståndskraften mot punktering av jämförbara handskar av naturlatex och tre gånger motståndskraften mot liknande neoprenhandskar.
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
  • Primära hudirritationsstudier och Insult Patch-tester har inte heller visat några tecken på risk för irritation eller allergisk kontaktdermatit.
  • Unik Thin Nitrile Technology-formulering ger enkel påtagning och starkt grepp i våta eller torra förhållanden.
  • Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
  • Ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som naturlatex- och vinylhandskar
  • Exceptionellt mjuk känsla
  • Rullad manschett, 0,12 mm tjock i handflatan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA:s krav på livsmedelshantering (21 CFR 177.2600)
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Kricka
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulveriserad
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek X-large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 100 pack
Serie 92-500
Längd (metrisk) 240 mm