Beskrivning
- Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
- Primära hudirritationsstudier och Insult Patch-tester har inte heller visat några tecken på risk för irritation eller allergisk kontaktdermatit.
- Unik Thin Nitrile Technology-formulering ger enkel påtagning och starkt grepp i våta eller torra förhållanden.
- Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
- Ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som naturlatex- och vinylhandskar
- Exceptionellt mjuk känsla
- Rullad manschett, 0,12 mm tjock i handflatan
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Kategori III, EN374, TouchNTuff™ är antistaticitetstestad (EN 1149-1 & 1149-3) och uppfyller kraven definierade i EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europeisk förordning 1935/2004 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 0,0055 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |