Läs mer
Ansell TouchNTuff™ Engångshandskar i pulverform i grönt nitril
Produktkod. p-8000242 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11716843
Brand: Ansell 92500090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål en större mängd industriella kemikalier under längre perioder än någon annan engångshandskar av nitril. Ger upp till fyra gånger motståndskraften mot punktering av jämförbara handskar av naturlatex och tre gånger motståndskraften mot liknande neoprenhandskar.
  • Innehåller inga naturliga gummiproteiner, vilket innebär ingen risk för typ I-allergier för bäraren.
  • Primära hudirritationsstudier och Insult Patch-tester har inte heller visat några tecken på risk för irritation eller allergisk kontaktdermatit.
  • Unik Thin Nitrile Technology-formulering ger enkel påtagning och starkt grepp i våta eller torra förhållanden.
  • Mycket mångsidig och lämplig för många olika användningsområden.
  • Ger tre gånger så hög punkteringsmotstånd som naturlatex- och vinylhandskar
  • Exceptionellt mjuk känsla
  • Rullad manschett, 0,12 mm tjock i handflatan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kategori III, EN374, TouchNTuff™ är antistaticitetstestad (EN 1149-1 & 1149-3) och uppfyller kraven definierade i EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, europeisk förordning 1935/2004
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 0.0055 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0.11 mm
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulveriserad
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.0055 in.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
För användning med (applikation) Idealiska applikationer kemikaliehantering, lätta monteringsuppgifter, läkemedel, lätt underhåll, laboratorieanalys, färg- och sprayverkstäder, syrabeständighet, filtreringsprocesser
Kvantitet 100 Pk.
Serie 92-500
Draghållfasthet 14 MPa
Längd (metrisk) 240 mm