Läs mer
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rulletiketter - 0,5 ml rör
Beskrivning
- Cirkulära kryogena etiketter formaterade för handskrift
- Förskurna peel-off-etiketter för tubtoppar med 0,5 ml
- Hårda Spots™ på en rulle är enkla PVC-kryogena etiketter som accepterar skriv från de flesta labbmarkörer
- De finns Spots™ i olika färger och storlekar för att säkerställa rätt etikett för rätt jobb
- Etikettmått: 0,375 tum (9,5 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Skala och kliv, Akryl |
| Färg | Vinröd |
| Avsluta | Halvglans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Ultrareflekterande bokstavsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Längd (engelska) | 0,375 tum |
| Visa mer |