Läs mer
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rulletiketter - 1,5 ml rör (13 mm)
Produktkod. 30282284
Change view
Färg:
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Rosa
Silver
Vinröd
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30282284 Rosa
30282285 Kaffe
30282286 Guld
30282273 Lavendel
30282347 Vinröd
30282298 Orange
30282310 Silver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30282284 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer TSPOTS50P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 SEK
    314.45 SEK / Paket med 1000
    Save 59.55 SEK
    15% Av
I lager
Förskurna peel-off-etiketter för tubtoppar med flexibelt polyolefinmaterial
  • Cirkulära kryogena etiketter formaterade för handskrift
  • Hårda Spots™ på en rulle är enkla PVC-kryogena etiketter som accepterar skriv från de flesta labbmarkörer
  • De finns Spots™ i olika färger och storlekar för att säkerställa rätt etikett för rätt jobb
  • Fäster på de flesta plaster (rekommenderas 100 % jungfru PP-tuber), glas och metaller utan att spricka, flagna eller brytas ner
  • Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim expanderar och drar ihop sig vid temperaturvariationer
  • Etikettmått: 0,50 tum (13 mm)
  • Rull på 1000
Specifikationer
Typ av lim Skala och kliv, Akryl
Färg Rosa
Avsluta Halvglans
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Tryckteknik Laser
Produkttyp Ultrareflekterande bokstavsetikett
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 0,50 tum
Bredd (engelska) 0,50 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm