Läs mer
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rullar etiketter
Description
- Förskurna peel-off-etiketter för tubtoppar med cirkulär kryogenisk
- Cirkulära kryogena etiketter formaterade för handskrift
- Hårda Spots™ på en rulle är lätta PVC-kryogena etiketter som accepterar skriv från de flesta labbmarkörer.
- De finns Spots™ i olika färger och storlekar för att säkerställa rätt etikett för rätt jobb
Specifications
Specifications
| Typ av lim | Skala och kliv, Akryl |
| Färg | Diverse |
| Avsluta | Halvglans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Ultrareflekterande bokstavsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 5000/Pk. |
| Mått (L x B) | 0,50 x 0,50 tum |
| Show More |