Läs mer
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ rullar etiketter
Produktkod. 30282324
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum
0,50 x 0,50 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30282324 0,375 x 0,375 tum
30282297 0,50 x 0,50 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282324 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer SPRL1100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1249.53 SEK / Paket med 5000
    Save 235.47 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förskurna peel-off-etiketter för tubtoppar med cirkulär kryogenisk
  • Förskurna peel-off-etiketter för tubtoppar med cirkulär kryogenisk
  • Cirkulära kryogena etiketter formaterade för handskrift
  • Hårda Spots™ på en rulle är lätta PVC-kryogena etiketter som accepterar skriv från de flesta labbmarkörer.
  • De finns Spots™ i olika färger och storlekar för att säkerställa rätt etikett för rätt jobb
Specifikationer
Typ av lim Skala och kliv, Akryl
Färg Diverse
Avsluta Halvglans
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Tryckteknik Laser
Produkttyp Ultrareflekterande bokstavsetikett
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5000/Pk.
Mått (L x B) 0,375 x 0,375 tum
Längd (engelska) 0,375. in.
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 0.95 cm