Läs mer
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röretiketter
Produktkod. 16482015
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16482015 Vitt Paket med 1000
1 options
Produktkod. 16482015 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HEATSPOTS44
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tough-Spots™ Röretiketter är lätta att skriva kryogena PVC-etiketter som accepterar skrivning från de flesta labbmarkörer.
  • Motståndskraftig mot de flesta lösningsmedel och frätande ämnen
  • Fäster på de flesta plaster, glas och metaller utan att spricka, flagna eller brytas ner
  • Etikettark kommer inte att fastna i skrivarna
  • Flexibelt polyolefinmaterial och akryllim
  • Motstånd: -196 till +150 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Engångsbruk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material PVC
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Kryogenisk etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) 1,5/2,0 ml rör
Antal per förpackning 1000/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +150 °C
Mått (L x B) 1 x 1 cm
Längd (engelska) 0,4 tum
Bredd (engelska) 0,4 tum
Bredd (metrisk) 1 cm
Diameter (metrisk) 13 mm