Läs mer
Heathrow Scientific™ Tuff Spots™ Röretiketter, rulle
Produktkod. 15708102
Change view
Färg:
Blått, Klart, Lavendel, Rött, Gult
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Rosa
Rödbrun
Silver
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 rullar
Paket med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15708102 Rosa 1 rulle
15778092 Lavendel 1 rulle
15788092 Guld 1 rulle
15798092 Orange 1 rulle
17130681 Blått, Klart, Lavendel, Rött, Gult 5 rullar
17140681 Rödbrun -
17150681 Silver -
12348827 - Paket med 1000
12338827 - Paket med 1000
12318827 - Paket med 1000
12328827 - Paket med 1000
15597945 Kaffe 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15708102 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HEATSPOTS50P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förskurna, runda röretiketter kommer inte att skala eller migrera, även vid exponering för extrema temperaturer, frätande ämnen eller centrifugering, för säker märkning av mikrorör under alla laboratorieförfaranden. (Finns i en mängd olika färger; 1000 etiketter per rulle.)
Färdigskurna avdragningsetiketter för tuber, levererade i ett bekvämt rullformat, är överlägsna konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
  • Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim
  • Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål
  • Etiketter kommer inte att lossna eller migrera; idealisk för användning i centrifugrotorer utan att binda eller fastna
  • Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare
  • Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar
  • Fläckar med en diameter på 13 mm är perfekt dimensionerade för 1,5 mL/2,0 mL rör
  • Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade
    • Värme: ångautoklavering, kokande vatten
    • Kyla: frystemperaturer till -196 °C
    • Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
    • Centrifugering
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Färg Rosa
Visa Tom
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av rör som används i frysar, kokande vatten, autoklav, centrifug, ugnar
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör
Etiketter per rad 2
Etiketter per ark 1000
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +80 °C
Mått (L x B) 1.3 x 1.3 cm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm