Läs mer
Heathrow Scientific™ Tuff Spots™ Röretiketter, rulle
Produktkod. 12328827
Change view
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 rullar
Paket med 1000
Färg:
Blått, Klart, Lavendel, Rött, Gult
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Rosa
Rödbrun
Silver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Färg
12328827 Paket med 1000 -
15708102 1 rulle Rosa
15778092 1 rulle Lavendel
15788092 1 rulle Guld
15798092 1 rulle Orange
17130681 5 rullar Blått, Klart, Lavendel, Rött, Gult
17140681 - Rödbrun
17150681 - Silver
12348827 Paket med 1000 -
12338827 Paket med 1000 -
12318827 Paket med 1000 -
15597945 1 rulle Kaffe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12328827 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HEATSPOTS50Y
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förskurna, runda röretiketter kommer inte att skala eller migrera, även vid exponering för extrema temperaturer, frätande ämnen eller centrifugering, för säker märkning av mikrorör under alla laboratorieförfaranden. (Finns i en mängd olika färger; 1000 etiketter per rulle.)
Färdigskurna avdragningsetiketter för tuber, levererade i ett bekvämt rullformat, är överlägsna konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
  • Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim
  • Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål
  • Etiketter kommer inte att lossna eller migrera; idealisk för användning i centrifugrotorer utan att binda eller fastna
  • Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare
  • Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar
  • Fläckar med en diameter på 13 mm är perfekt dimensionerade för 1,5 mL/2,0 mL rör
  • Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade
    • Värme: ångautoklavering, kokande vatten
    • Kyla: frystemperaturer till -196 °C
    • Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
    • Centrifugering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa Blank
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av rör som används i frysar, kokande vatten, autoklav, centrifug, ugnar
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör
Etiketter per rad 2
Etiketter per ark 1000
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +80 °C
Mått (L x B) 1.3 x 1.3 cm
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm