Läs mer
Heathrow Scientific™ Tuff Spots™ Röretiketter, rulle
Beskrivning
Färdigskurna avdragningsetiketter för tuber, levererade i ett bekvämt rullformat, är överlägsna konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
- Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim
- Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål
- Etiketter kommer inte att lossna eller migrera; idealisk för användning i centrifugrotorer utan att binda eller fastna
- Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare
- Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar
- Fläckar med en diameter på 13 mm är perfekt dimensionerade för 1,5 mL/2,0 mL rör
- Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade
- Värme: ångautoklavering, kokande vatten
- Kyla: frystemperaturer till -196 °C
- Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
- Centrifugering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Märkning av rör som används i frysar, kokande vatten, autoklav, centrifug, ugnar |
| För användning med (utrustning) | 1,5/2,0 ml rör |
| Etiketter per rad | 2 |
| Show More |