Läs mer
Heathrow Scientific™ Tuff Spots™ Röretiketter, rulle
Produktkod. p-7084226
Färg:
Blått, Klart, Lavendel, Rött, Gult
Guld
Kaffe
Lavendel
Orange
Rosa
Rödbrun
Silver
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 rullar
Paket med 1000
Produktkod. 15708102
Brand: Heathrow Scientific™ TSPOTS50P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förskurna, runda röretiketter kommer inte att skala eller migrera, även vid exponering för extrema temperaturer, frätande ämnen eller centrifugering, för säker märkning av mikrorör under alla laboratorieförfaranden. (Finns i en mängd olika färger; 1000 etiketter per rulle.)
Färdigskurna avdragningsetiketter för tuber, levererade i ett bekvämt rullformat, är överlägsna konventionella tejper och etiketter för användning i forsknings- och kliniska laboratorier.
  • Tillverkad av tunn, kemiskt inert polyolefin med starkt akryllim
  • Fäster på de flesta mikrorör av plast, glas och metall och andra föremål
  • Etiketter kommer inte att lossna eller migrera; idealisk för användning i centrifugrotorer utan att binda eller fastna
  • Brett sortiment av färger för enkel identifiering av prov eller forskare
  • Runda, förskurna, avdragbara etiketter för tubtoppar i bekväma dispenseringsrullar
  • Fläckar med en diameter på 13 mm är perfekt dimensionerade för 1,5 mL/2,0 mL rör
  • Tål extrema miljöer så att rören förblir tydligt identifierade
    • Värme: ångautoklavering, kokande vatten
    • Kyla: frystemperaturer till -196 °C
    • Organiska lösningsmedel och frätande ämnen
    • Centrifugering
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Färg Rosa
Visa Tom
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av rör som används i frysar, kokande vatten, autoklav, centrifug, ugnar
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml rör
Etiketter per rad 2
Etiketter per ark 1000
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +80 °C
Mått (LxB) 1.3 x 1.3 cm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 1.3 cm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 13 mm