Läs mer
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
Produktkod. 11543924
Storlek (engelska):
1.5 x 0.75 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 0.375 in.
50 ft. x 0.475 in.
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 0.625 in.
50 ft. x 1.5 in.
Kvantitet:
1 Ea.
100/Pk.
250/Roll
500/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11543924
Brand: Brady™ 114707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized; CSA Accepted
Beskrivning Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Asset Tracking Label
För användning med (applikation) Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Storlek (engelska) 50 ft. x 1 in.
Storlek (metrisk) W x H: 25.4 mm x 15.2m
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (metrisk) 25.40 mm