Läs mer
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Storlek (engelska):
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
4 x 1.9 in. (W x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Approved |
| Beskrivning | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Typ av lim | Rubber, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polyester (B-489) |
| Produkttyp | Asset Tracking Label |
| För användning med (applikation) | Asset Tracking; Barcode Labeling; Component and Equipment ID; General and Industrial ID; Panel Labeling; Rating Plates; Voice and Data ID |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Kvantitet | 500/Roll |
| Visa mer |