Läs mer
Brady™ ToughBond™ Series Open 3 tum. Kärna etiketter i polyester med grov yta - klar
Rough Surface Polyester (B-432) etiketter är idealiska för elektronisk kretskort och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand: Brady™ 014949
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark BradyBondz™ blank vit polyester med permanent akryllim, etiketter är kemikalie-, olje- och vattenbeständiga
- UL erkänd för utomhusbruk på glas, härdplast polyesterplast och polyvinylfluorid plastytor för att stödja identifiering av solpaneler
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
- CSA accepteras
- Drifttemperatur på -70 till 230° F (-56 till 110° C)
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Märka | |
| Hold (Håll) | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500 | |
| -40 °C | |
| 1000-etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 3 x 2 tum. (B x H) | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 2 tum | |
| 3 tum | |
| 3 tum | |
| 2 tum | |
| THT-19-432-1 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA godkänd; UL erkänd | |
| Akryl, Permanent | |
| Klart | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventarie- och inspektionsmärkning | |
| 1 | |
| THT-19-432-1 | |
| 1000/rulle | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -40 °F till 212 °F | |
| 0,004 tum | |
| 5 x 7,5 cm. | |
| 3 tum | |
| 160.02 mm | |
| 2 tum | |
| 50.80 mm |