Läs mer
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Etiketter
Produktkod. 13099232 Handla allt Brady Produkter
Change view
Avsluta:
Glans
Matte
Kvantitet:
10 000/förpackning
3000/förpackning
Mått (L x B):
0,5 tum H x 1,5 tum W
1 x 2 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avsluta Kvantitet Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13099232 Glans 3000/förpackning 1 x 2 tum 1 rulle
11523065 Matte 10 000/förpackning 0,5 tum H x 1,5 tum W 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13099232 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 031331
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brady™ ToughBond™ Series Open 3in Core Ultra Aggressive Polyester Labels är idealiska för att märka produkter och allmänt ID och kan appliceras på pulverlackerade, släta, strukturerade eller oregelbundna ytor.
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Drifttemperatur på -40 till 248° F (-40 till 120° C)
Spezifikation
Produkttyp Skrivare
Färg Vitt
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter, BBP81 Etikettskrivare, Brady IP-serien etikettskrivare, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 6,85 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1 x 2 tum
Typ av lim Gummi
Avsluta Glans
Modell THT-17-483-3
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117;ASTM D 1000;ASTM D 2979;ASTM G 155;CSA-godkänd;UL-godkänd
För användning med (applikation) Hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
Kvantitet 3000/förpackning
Alternativt artikelnummer THT-17-483-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.