Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Anti-Slip Golv Säkerhetsskylt
Produktkod. 11751705 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
BIOLOGISK RISK
Brandlarm
Brandslang
Brandsläckare
Första hjälpen
Kemisk lagring
Nödutgång
Se upp var du sätter fötter
Skyddsglasögon krävs
Skyddshjälmområde
Säkerhetsdusch
Utgång
Ögonskyddsområde
Ögontvättstation
Öronskyddsområde
Färg:
Rött
Svart
Svart på vitt
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt
Form:
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Färg Form Förpackningsstorlek
11751705 Brandsläckare Svart på vitt Rund Varje
11701705 Säkerhetsdusch Svart Rund Varje
11791695 Första hjälpen Vitt Rund Varje
11731705 Utgång Svart på vitt Rund Varje
11741705 Första hjälpen Vitt Rektangulär Varje
11771705 Brandslang Svart på vitt Rund Varje
11781705 Nödutgång Svart på vitt Rund Varje
11761705 Brandlarm Svart på vitt Rund Varje
11711715 Kemisk lagring Rött Rektangulär Varje
11721715 Se upp var du sätter fötter Svart på gult Rektangulär Varje
11756355 Öronskyddsområde Svart på gult Rektangulär Varje
11766355 Ögonskyddsområde Svart på gult Rektangulär Varje
11776355 Skyddshjälmområde Svart på gult Rektangulär Varje
11796355 BIOLOGISK RISK Svart på orange Rektangulär Varje
11786355 Skyddsglasögon krävs Svart på gult Rektangulär Varje
11706365 Ögontvättstation Svart Rund Varje
11736365 Skyddsglasögon krävs Svart på gult Rektangulär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11751705 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1044.00 SEK / Paket med 1
    Save 201.00 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Svårt att missa skyltar gjorda av slitstark golvmarkeringstejp
  • Baksida med högpresterande lim
  • Har ett mycket synligt, glansigt utseende för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
  • Tydligt halkskyddsområde
  • Designad med sektioner av antisladdmaterial som hjälper till att förhindra oavsiktliga halkar, snubblar och fall
  • Lätt att ta bort och applicera
  • Tillverkad av polyester
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Alternativt artikelnummer B534FS 17 tum. RÖD,BLK/VIT BRANDSLÄCKNING M/SYM
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Diameter (engelska) 17 tum
Diameter (metrisk) 431.80 mm
Monteringstyp Självhäftande
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning och utgångar och upprätthålla krav på skyddsutrustning med glansigt utseende och tydligt halkskyddsområde för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
Max. Temperatur (engelska) 129,9 °F
Min. Temperatur (engelska) -0,4 °F
Tjocklek 0,01 tum.
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -0,4 °F till +129,9 °F
Språk Engelska
Visad text Brandsläckare
Produkttyp Golvmärkning Säkerhetsskylt
Färg Svart på vitt