Beskrivning
- Med högpresterande lim på baksidan
- Har ett mycket synligt, glansigt utseende för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
- Rensa sladdskydd
- Designad med sektioner av halkskyddsmaterial som hjälper till att förhindra olyckliga halkningar, snubblingar och fall
- Lätt att ta bort och applicera
- Tillverkad av polyester
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beskrivning | ToughStripe - Förtryckta golvskyltar |
| Diameter (engelska) | 17 tum |
| Diameter (metrisk) | 431.80 mm |
| För användning med (applikation) | Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning och utgångar samt upprätthålla skyddsutrustningskrav med blankt utseende och tydligt halkskydd för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda |
| Max. Temperatur (engelska) | 129,9 °F |
| Visa mer |