Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Anti-Slip Golv Säkerhetsskylt
Produktkod. 11771705 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visad text:
BIOLOGISK RISK
Brandlarm
Brandslang
Brandsläckare
Första hjälpen
Kemisk lagring
Nödutgång
Se upp var du sätter fötter
Skyddsglasögon krävs
Skyddshjälmområde
Säkerhetsdusch
Utgång
Ögonskyddsområde
Ögontvättstation
Öronskyddsområde
Färg:
Rött
Svart
Svart på vitt
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt
Form:
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visad text Färg Form Förpackningsstorlek
11771705 Brandslang Svart på vitt Rund Varje
11701705 Säkerhetsdusch Svart Rund Varje
11791695 Första hjälpen Vitt Rund Varje
11731705 Utgång Svart på vitt Rund Varje
11741705 Första hjälpen Vitt Rektangulär Varje
11751705 Brandsläckare Svart på vitt Rund Varje
11781705 Nödutgång Svart på vitt Rund Varje
11761705 Brandlarm Svart på vitt Rund Varje
11711715 Kemisk lagring Rött Rektangulär Varje
11721715 Se upp var du sätter fötter Svart på gult Rektangulär Varje
11756355 Öronskyddsområde Svart på gult Rektangulär Varje
11766355 Ögonskyddsområde Svart på gult Rektangulär Varje
11776355 Skyddshjälmområde Svart på gult Rektangulär Varje
11796355 BIOLOGISK RISK Svart på orange Rektangulär Varje
11786355 Skyddsglasögon krävs Svart på gult Rektangulär Varje
11706365 Ögontvättstation Svart Rund Varje
11736365 Skyddsglasögon krävs Svart på gult Rektangulär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11771705 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104494
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Svårt att missa skyltar gjorda av slitstark golvmarkeringstejp
  • Med högpresterande lim på baksidan
  • Har ett mycket synligt, glansigt utseende för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
  • Rensa sladdskydd
  • Designad med sektioner av halkskyddsmaterial som hjälper till att förhindra olyckliga halkningar, snubblingar och fall
  • Lätt att ta bort och applicera
  • Tillverkad av polyester
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 1 st.
Typ av lim Permanent gummi
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Diameter (engelska) 17 tum
Diameter (metrisk) 431.80 mm
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, förvaringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning och utgångar samt upprätthålla skyddsutrustningskrav med blankt utseende och tydligt halkskydd för att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
Max. Temperatur (engelska) 129,9 °F
Min. Temperatur (engelska) -0,4 °F
Tjocklek 0,01 tum
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -0,4 °F till 129,9 °F
Språk Engelska
Visad text Brandslang
Produkttyp Golvmarkering Säkerhetsskylt
Färg Svart på vitt