Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Anti-Slip Golv Säkerhetsskylt
Produktkod. 11796355
Visad text:
BIOLOGISK FARA
Brandlarm
Brandslang
Brandsläckare
Exit (avsluta)
Första hjälpen
Hörselskyddsområde
Kemisk förvaring
Nödutgång
Område för skyddshjälm
Se upp för dina steg
Skyddsglasögon krävs
Säkerhetsdusch
Ögonskyddsområde
Ögonspolningsstation
Färg:
Rött
Svart
Svart på vitt
Svart på gult
Svart på orange
Svart på vitt
Vitt
Form:
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796355
Brand: Brady™ 104506
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Svårt att missa skyltar gjorda av slitstark golvmarkeringstejp
  • Backed with high-performance adhesive
  • Features a highly visible, glossy appearance for communicating important safety and warning messages to employees
  • Clear anti-skid area
  • Designed with sections of anti-skid material that help prevent accidental slips, trips and falls
  • Easy to remove and apply
  • Made of polyester
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 1 Ea.
Typ av lim Permanent Rubber
Beskrivning ToughStripe - Pre-printed Floor Signs
För användning med (applikation) Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements with glossy appearance and clear anti-skid area for communicating important safety and warning messages to employees
Höjd (engelska) 14 in.
Höjd (metrisk) 355.60 mm
Max. Temperatur (engelska) 129.9°F
Min. Temperatur (engelska) -0.4°F
Tjocklek 0.01 in.
Bredd (engelska) 18 in.
Bredd (metrisk) 457.20 mm
Temperaturområde (metriskt) -18°C to 54°C
Form Rektangulär
Temperaturområde (engelska) -0.4°F to 129.9 °F
Språk English
Mått (L x B) 457.20 x 355.60 mm
Visad text BIOLOGISK FARA
Produkttyp Floor Marking Safety Sign
Färg Svart på orange