Läs mer
Brady™ ToughStripe Max Golvpilar
Produktkod. 31900302 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Svart
Vitt
Mått (L x B):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
254 x 101.6 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31900302 Gult 127 x 50.8 mm
31900251 Svart 127 x 50.8 mm
31900271 Svart 203.2 x 76.2 mm
31900260 Svart 254 x 101.6 mm
31900295 Blått 127 x 50.8 mm
31900290 Blått 203.2 x 76.2 mm
31900280 Blått 254 x 101.6 mm
31900270 Grön 127 x 50.8 mm
31900285 Grön 203.2 x 76.2 mm
31900297 Grön 254 x 101.6 mm
31900262 Rött 127 x 50.8 mm
31900258 Rött 203.2 x 76.2 mm
31900264 Rött 254 x 101.6 mm
31900263 Vitt 127 x 50.8 mm
31900300 Vitt 203.2 x 76.2 mm
31900268 Vitt 254 x 101.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 31900302 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177093
Beräknad leverans: 17-12-2026
Byggd starkare, håller längre på krävande industrigolv. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape är specialbyggd för att hålla sin position i truck- och tättrafikområden.
  • Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
  • Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
  • Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
  • Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
  • Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
  • Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
  • Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
  • Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Mått (L x B) 127 x 50.8 mm
Avsluta Gloss
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, säkerhetsidentifiering, lagermärkning
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127 mm
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 60 °C
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Typ av lim Gummi
Färg Gult
Material Polyester
Produkttyp Golvmarkeringstejp