Läs mer
Brady™ ToughStripe Max Golvdelare T Marks
Produktkod. 31900307 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Svart
Vitt
Mått (L x B):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
31900307 Vitt 127 x 50.8 mm
31900256 Gult 127 x 50.8 mm
31900252 Grön 203.2 x 76.2 mm
31900278 Gult 203.2 x 76.2 mm
31900289 Blått 127 x 50.8 mm
31900293 Grön 127 x 50.8 mm
31900306 Svart 127 x 50.8 mm
31900276 Rött 127 x 50.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31900307 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177107
Beräknad leverans: 18-01-2027
Byggd starkare, håller längre på krävande industrigolv. ToughStripe™ Max Floor Marking Tape är specialbyggd för att hålla sin position i truck- och tättrafikområden.
  • Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
  • Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
  • Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
  • Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
  • Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
  • Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
  • Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
  • Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Mått (L x B) 127 x 50.8 mm
Avsluta Gloss
För användning med (applikation) Anläggningsidentifiering, golvmärkning, Lean och 5S-märkning, säkerhetsidentifiering, lagermärkning
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127 mm
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 60 °C
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Typ av lim Gummi
Färg Vitt
Material Polyester
Produkttyp Golvmarkeringstejp