Beskrivning
- Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
- Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
- Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
- Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
- Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
- Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
- Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
- Kompatibel med ToughStripe Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 3,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 89.9 mm |
| Mått (L x B) | 89.9 x 89.9 mm |
| Avsluta | Gloss |
| För användning med (applikation) | Golvmarkering |
| Temperaturområde (engelska) | 50 °F till 140 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 60 °C |
| Typ av lim | Gummi |
| Färg | Blått |
| Material | Polyester |
| Visa mer |