Läs mer
Brady™ ToughStripe Max solid golvtejp
Produktkod. 30280394 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
30280394 Gult 76,2 mm
30280374 Gult 50,8 mm
30280344 Gult 101,6 mm
30280361 Blått 50,8 mm
30280342 Rött 50,8 mm
30280350 Vitt 50,8 mm
30280379 Grön 50,8 mm
30280349 Blått 76,2 mm
30280360 Vitt 76,2 mm
30280372 Vitt 101,6 mm
30280371 Rött 76,2 mm
30280366 Orange 50,8 mm
30280359 Grön 76,2 mm
30280391 Rött 101,6 mm
30280367 Orange 76,2 mm
30280347 Grön 101,6 mm
30280393 Blått 101,6 mm
30280382 Svart 50,8 mm
30280341 Orange 101,6 mm
30280364 Lila 76,2 mm
30280378 Lila 50,8 mm
30280384 Svart 76,2 mm
30280346 Svart 101,6 mm
30280354 Grå 50,8 mm
30280375 Brun 50,8 mm
30280373 Brun 101,6 mm
30280348 Brun 76,2 mm
30280385 Lila 101,6 mm
30280368 Grå 76,2 mm
30280376 Grå 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 30280394 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 SEK
    2009.00 SEK / 1 rullar
    Save 256.00 SEK
    11% Av
I lager
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape är specialbyggd för att hålla sin position i truck- och tättrafikområden.
  • Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
  • Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
  • Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
  • Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
  • Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
  • Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
  • Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
  • Kompatibel med ToughStripe™ Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Mått (L x B) 76.2 mm x 30.48 m
Avsluta Gloss
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Temperaturområde (engelska) 13°till 63 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 60 °C
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Typ av lim Gummi
Färg Gult
Material Polyester
Produkttyp Golvtejp