Läs mer
Brady™ ToughStripe Max randig golvtejp
Produktkod. 30280395 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått, Gult
Blått, Vitt
Grön, Vitt
Gult, Svart
Magenta, Gult
Rött, Gult
Rött, Vitt
Svart, Orange
Svart, Vitt
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
30280395 Rött, Gult 101,6 mm
30280380 Gult, Svart 50,8 mm
30280377 Gult, Svart 76,2 mm
30280345 Gult, Svart 101,6 mm
30280352 Rött, Vitt 50,8 mm
30280363 Svart, Orange 76,2 mm
30280353 Rött, Vitt 76,2 mm
30280381 Svart, Vitt 50,8 mm
30280340 Svart, Vitt 76,2 mm
30280351 Grön, Vitt 50,8 mm
30280396 Rött, Vitt 101,6 mm
30280387 Svart, Orange 101,6 mm
30280355 Grön, Vitt 76,2 mm
30280390 Blått, Vitt 50,8 mm
30280343 Rött, Gult 50,8 mm
30280357 Blått, Gult 101,6 mm
30280388 Blått, Vitt 76,2 mm
30280362 Grön, Vitt 101,6 mm
30280356 Svart, Orange 50,8 mm
30280386 Rött, Gult 76,2 mm
30280365 Blått, Gult 50,8 mm
30280389 Svart, Vitt 101,6 mm
30280383 Blått, Vitt 101,6 mm
30280369 Magenta, Gult 101,6 mm
30280392 Blått, Gult 76,2 mm
30280370 Magenta, Gult 76,2 mm
30280358 Magenta, Gult 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 30280395 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3530.00 SEK
    2978.75 SEK / 1 rullar
    Save 551.25 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape är specialbyggd för att hålla sin position i truck- och tättrafikområden.
  • Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
  • Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
  • Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
  • Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
  • Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
  • Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
  • Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
  • Kompatibel med ToughStripe™ Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Mått (L x B) 101.6 mm x 30.48 m
Avsluta Gloss
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Temperaturområde (engelska) 13°till 63 °C
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 60 °C
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101,6 mm
Typ av lim Gummi
Färg Rött, Gult
Material Polyester
Produkttyp Golvtejp