Beskrivning
- Omkonstruerad för att vara dubbelt så tunn men ändå dubbelt så hållbar för att bättre tåla skadliga stötar i truck- och tättrafikområden
- Tunnare profil och äkta kant-till-kant-lim minimerar plockpunkterna
- Starkt polyester (PETG)-material är fyra gånger styvare än vinyl och innehåller inga mjukgörare
- Den skadeisolerande designen håller bandet intakt längre genom att förhindra att revor, hack och revor rinner
- Matt finish ger utmärkt färgkontrast för tydlig synlighet under all belysning
- Kompakt konstruktion resulterar i en mindre, lätt rullning
- Kan enkelt installeras av en person med minimala verktyg
- Kompatibel med ToughStripe™ Floor Tape Applicator (artikelnummer 150852)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 101.6 mm x 30.48 m |
| Avsluta | Gloss |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Längd (metrisk) | 30.48 m |
| Temperaturområde (engelska) | 13°till 63 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 60 °C |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 101,6 mm |
| Typ av lim | Gummi |
| Färg | Rött, Vitt |
| Visa mer |