Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Ultra-aggressiv självhäftande polyesteretiketttejp för M7-skrivare
Produktkod. 17808914
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Mått (LxB):
50 fot x 1 tum.
50 fot x 2 tum.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17808914
missing translation for 'mfr': Brady™ 173436
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Skapa anpassade golvetiketter med ToughStripe™ Ultra Aggressive Polyester golvtejp med B-634 polyester överlaminat.
  • Idealisk för märkning av produkter och allmänt ID och kan appliceras på pulverlackerade, släta, strukturerade eller oregelbundna ytor
  • Materialet är designat för hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
  • Enkel 3-stegs process: skriv ut etiketten, placera den på golvet och applicera överlaminat
  • Tillverkad av B-483 polyestermaterial
Spécification
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Golvmärkning, allmän identifiering, Lean och 5S-märkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 2 rullar
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) 0 °F till +129 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +54 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.203 mm
Mått (LxB) 50 fot x 1 tum.
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-1000-483-WT-KT
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis