Läs mer
Brady™ ToughStripe™ Ultra-aggressiv självhäftande polyesteretiketttejp för M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Idealisk för märkning av produkter och allmänt ID och kan appliceras på pulverlackerade, släta, strukturerade eller oregelbundna ytor
- Materialet är designat för hög vidhäftning till texturerade metaller och plast med låg ytenergi
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +120 °C (-40 F °till +248 °F)
- Enkel 3-stegs process: skriv ut etiketten, placera den på golvet och applicera överlaminat
- Tillverkad av B-483 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | M7-2000-483-RD-KT |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Mått (L x B) | 15 meter x 6 cm. |
| Avsluta | Glans |
| För användning med (applikation) | Golvmärkning, allmän identifiering, Lean och 5S-märkning, säkerhetsidentifiering |
| För användning med (utrustning) | M710, BMP71 |
| Längd (engelska) | 50 ft. |
| Längd (metrisk) | 15.24 m |
| Förpackningsmängd | 2 rullar |
| Form | Rektangel |
| Visa mer |