Läs mer
TERUMO Tourniqueter
Produktkod. 17122834
Change view
Färg:
Blått
Rött
Bredd (metrisk):
12.5 mm
25 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
17122834 Blått 12.5 mm
17102834 Rött 25 mm
17112834 Blått 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17122834 Supplier TERUMO Supplier No. 8XXTCB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17262.00 SEK
    7529.33 SEK / Paket med 100
    Save 9732.67 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Design ger Terumo komfort för vårdpersonal och underlättar effektiva insatser
  • Designen ger Terumo komfort för vårdpersonal såväl som för patienter och underlättar snabba och effektiva insatser
  • Enhandsoperation
  • Snabblås
  • Säkerhetsstängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Blått
Latexfri Ja
Produkttyp Pediatrisk tourniquet
Disponibel Återanvändbar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
Förpackningstyp Individuellt rullad