Läs mer
Serva Electrophoresis™ Towbin Buffer, 10X
Produktkod. 11417863
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417863 1 l Varje
1 options
Produktkod. 11417863 Leverantör Serva Electrophoresis™ Leverantörsnummer 4255802
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Towbin Buffer
Färg Colorless
Koncentration 10X
För användning med (utrustning) For Use with Western Blotting
pH 8.6
Fysisk form Solution
Kvantitet 1 l
Formulering 0.25M Tris and 1.92M Glycine
Löslighetsinformation Soluble