Läs mer
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Vikt 1-lagers pappershanddukar 6019, 20 st
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10210289
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10210289
Brand: Kimberly-Clark™ 6019
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara gröna vikta pappershanddukar tillverkas i Tyskland med 100 % återvunnen fiber. De Z-vikta pappershanddukarna är Blue Angel, FSC , och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet.
20 x 230 gröna, 1 skiktsark (4 600 totalt) Ett klämma av vikta pappershanddukar innehåller 230 gröna 1 skikts engångshanddukar Gröna hopvikta pappershanddukar tillverkade i Tyskland med 100 % återvunnen fiber Den hopvikta designen av varje pappershandduk säkerställer dispensering av enstaka ark för att minska hygienen för att minska hygienen för handpapper och Ängel, FSC och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet. Kompatibel med Aquarius Folded handduksautomat i vit (produktkod 6954) Ge en praktisk och konsekvent tvättrumsupplevelse med Hostess-tvättrumslösningar, designade för kostnadseffektiv kvalitet på arbetsplatsen. Värdinna NATURA vikta handdukar tillverkas i Tyskland med 100 % återvunnen fiber, den sammanvikta designen av varje pappershandduk säkerställer dispensering av ett ark för att minska slöseri, främja god handhygien och därmed öka hygienen på arbetsplatsen. Kompatibel med Aquarius vikta handduksautomat i vit (produktkod 6954). De sammanfällda handdukarna är Blue Angel, FSC och European Ecolabel certifierad för extra miljösäkerhet. Ett klämma med hushållspapper Z-vikt innehåller 230 gröna 1-lagers pappershanddukar. Varje Kimberly-Clark pappershandduken mäter 25cm x 23cm. 20 x 230 gröna ark med 1 lager (4 600 totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flervikt handduk
Längd (engelska) 1.96 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 1.41 ft.
Bredd (metrisk) 43 cm
Material AIRFLEX tyg