Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Tower Pyknometer
Produktkod. 10748651
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10748651 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10748651 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05660007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1125.68 SEK / Paket med 1
    Save 189.32 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Typ Tower Pyknometer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Produkttyp Tower Pyknometer